missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AFAP1L2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18340795 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18340795 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18340795 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306316JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AFAP1L2 Polyclonal specifically detects AFAP1L2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AFAP1L2
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias actin filament associated protein 1-like 2, actin filament-associated protein 1-like 2, AFAP1-like protein 2, FLJ14564, KIAA1914Em:AC005383.4, XB130CTB-1144G6.4
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AFAP1L2 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84632
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.