missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afamin Antibody (120), DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18337940 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18337940 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18337940 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP290199C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Monoclonal Antibody

Afamin Monoclonal specifically detects Afamin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Afamin
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 120
Conjugate DyLight 650
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias afamin, ALB2alpha-Alb, ALBAalpha-albumin, ALF, Alpha-Alb, Alpha-albumin, MGC125338, MGC125339
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Afamin (P43652; Met1-Asn599).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 173
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.