missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adriforant hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16430318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16430318

Brand: Medchem Express HY19705B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.

Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.

Specifications

Chemical Name or Material Adriforant hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 2096455-90-0
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H25Cl3N6
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym PF-3893787 hydrochloride
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (269.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (224.16 mM)
SMILES NC1=NC(N2C[C@H](NC)CC2)=CC(NCC3CC3)=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 371.74
Formula Weight 371.74
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Show More Show Less

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.