missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Adrenorphin

Product Code. 16462829
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16462829

Brand: MedChemExpress HYP1087

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Adrenorphin is a opioid octapeptide, acting as a potent agonist of μ-opioid receptor, with Ki of 12 nM.

Especificaciones

Purity 95.15%
CAS 88377-68-8
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Molecular Weight (g/mol) 984.18 g/mol
Product Type Reference compound
Quantity 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility DMSO : 50 mg/mL (50.80 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Metorphamide
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado