missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Specifications
Specifications
| Purity | 98.07% |
| CAS | 12279-41-3 |
| Content And Storage | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| For Use With (Application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molecular Weight (g/mol) | 4541.14 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantity | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM) |
| Synonym | 1-39-Corticotropin (human) |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?