missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human

Product Code. 15417899
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
1 mg
Unit Size:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15417899 1 mg 1mg
15407899 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15417899 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66508.M^
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 12279-41-3

Spezifikation

Content And Storage Store at -20°C
Format Solid
Quantity 1 mg

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.