missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADK Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18370753 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18370753 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18370753 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300077UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ADK Polyclonal specifically detects ADK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ADK
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias adenosine kinase, AKAdenosine 5'-phosphotransferase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.20
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ADK (AAH03568.1; Met 1-His 345).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 132
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.