missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adiponectin/Acrp30 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18420693 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18420693 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18420693 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177217R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Adiponectin/Acrp30 Polyclonal antibody specifically detects Adiponectin/Acrp30 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Adiponectin/Acrp30
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ACDC, ACRP30ADPN, adipocyte, C1Q and collagen domain containing, adiponectin, adiponectin, C1Q and collagen domain containing, AdipoQ, ADIPQTL1, apM-1, APM1APM-1, C1q and collagen domain-containing protein, GBP28apM1, Gelatin-binding protein
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human adiponectin. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Adiponectin. Amino Acid Squence: YGEGERNGLYADNDND
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9370
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.