missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine Deaminase/ADA Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18326583 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18326583 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18326583 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300364IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Adenosine Deaminase/ADA
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Adenosine Deaminase/ADA (P00813; Met1-Leu363).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 100
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.