missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Additional Stainless Steel Grid for UN75plus, Electropolished
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UN75plus Oven
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Stainless Steel
- Electropoloished
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | UN75plus Oven |
| Type | Grid |
| Material | Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur