missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adavivint, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beskrivning
Adavivint (SM04690
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Adavivint |
| CAS | 1467093-03-3 |
| Color | Gray |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C29H24FN7O |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | SM04690 Lorecivivint |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C)CC(NC1=CC(C2=CC3=C(NN=C3C(N4)=NC5=C4C(C6=CC=CC(F)=C6)=CN=C5)C=C2)=CN=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 505.55 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering