missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ACY3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5113216
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ACY3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
ACY3 belongs to the aspA/astE family. Aspartoacylase subfamily. Catalytic activity: N-acyl-L-aspartate + H(2)O = a carboxylate + L-aspartate.
Especificaciones
| ACY3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Acy3 | |
| 0610006H10Rik; AA3; AAIII; Acy3; ACY-3; Acylase III; aminoacylase 3; Aminoacylase III; Aminoacylase-3; Aspa2; aspartoacylase (aminoacylase) 3; aspartoacylase (aminocyclase) 3; aspartoacylase 3; aspartoacylase-2; aspartoacylase-3; AW107362; EGK_05921; HCBP1; HCV core-binding protein 1; hepatitis C virus core-binding protein 1; LOW QUALITY PROTEIN: N-acyl-aromatic-L-amino acid amidohydrolase (carboxylate-forming); N-acyl-aromatic-L-amino acid amidohydrolase (carboxylate-forming); RGD1305394 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 91703 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Q96HD9 | |
| Acy3 | |
| Recombinant Human N-acyl-aromatic-L-amino acid amidohydrolase (carboxylate-forming) protein (5-319AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido