missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activin A Antibody (105), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18356861 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18356861 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18356861 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290669B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Activin A Monoclonal specifically detects Activin A in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Activin A
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 105
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias activin AB alpha polypeptide, Activin beta-A chain, erythroid differentiation factor, Erythroid differentiation protein, follicle-stimulating hormone-releasing protein, FSH-releasing protein, inhibin beta A chain, inhibin beta A subunit, Inhibin, beta-1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Activin A (NP_032406.1; Met1-Ser424).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Stem Cell Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3624
Test Specificity Has cross-reactivity in ELISA with: Human INHBA
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.