missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACTH Antibody (r57) - N-terminal, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-53156-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ACTH Monoclonal specifically detects ACTH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Melanotropin beta | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml | |
| ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, alpha-melanocyte-stimulating hormone, alpha-MSH, beta Melanotropin, beta-endorphin, beta-LPH, beta-melanocyte-stimulating hormone, beta-MSH, bMSH, CLIP, corticotropin-like intermediary peptide, corticotropin-lipotropin, gamma-LPH, gamma-MSH, lipotropin beta, lipotropin gamma, LPH, melanotropin alpha, melanotropin beta, melanotropin gamma, met-enkephalin, MSH, MSH beta, NPP, POC, POMC, pro-ACTH-endorphin, proopiomelanocortin, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin preproprotein | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| r57 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| POMC | |
| N-terminal fragment of human ACTH conjugated to KLH | |
| 100 μg | |
| Neuroscience, Nutrient Sensing in the Brain | |
| 5443 | |
| Store at 4C. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido