missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT7 Antibody (1D5), DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18425628 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18425628 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18425628 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222569R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ACOT7 Monoclonal antibody specifically detects ACOT7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACOT7
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 1D5
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ACH1, acyl-CoA thioesterase 7CTE-IIa, BACHEC 3.1.2.2, brain acyl CoA hydrolase, Brain acyl-CoA hydrolase, CTE-IILACH, cytosolic acyl coenzyme A thioester hydrolase, hBACH, long chain, Long chain acyl-CoA thioester hydrolase
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human ACOT7 (1-370aa) purified from E. coli
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11332
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.