missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aconitate hydratase B Antibody (02), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18407069 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18407069 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18407069 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306089MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Aconitate hydratase B Monoclonal antibody specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Aconitate hydratase B
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 02
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Sandwich ELISA Detection
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Aconitate hydratase B (Uniprot#: P36683; Met1-Val865).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species E. coli
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.