missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), 99%

Artikelnummer. 10354162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10354162 100 mg Glass bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10354162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363381000
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Formats
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 12082-47-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 141.0°C
Color Orange
Elemental Analysis 98.5% min.
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C9H15O2Rh
MDL Number MFCD00015354
Quantity 100 mg
Synonym acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
InChI Key FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
SMILES [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC Name ethene;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;rhodium
Molecular Weight (g/mol) 258.12
PubChem CID 11630270
Formula Weight 258.13
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder or Crystals
Chemical Name or Material Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.