missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
Unit Size:
2.5 L
500mL
Description
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Specifica
Specifica
| Grade | LC-MS |
| Quantity | 500 mL |
| Form | Liquid |
| Reagent Type | Solvent Mixture |
| For Use With | Liquid Chromatography, Mass Spectrometry |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto