missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AC011484.2 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18354232 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18354232 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18354232 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306547G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AC011484.2 Polyclonal antibody specifically detects AC011484.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AC011484.2
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias PNMA-like protein 2, paraneoplastic Ma antigen family-like 2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AC011484.2 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57469
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.