missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCB7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-84372-0.1ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ABCB7 Polyclonal specifically detects ABCB7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| ABCB7 | |
| Polyclonal | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ABC transporter 7 protein, ABC7ATP-binding cassette sub-family B member 7, mitochondrial, ASATATP-binding cassette 7, Atm1p, ATP-binding cassette transporter 7, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7, EC 3.6.3, EC 3.6.3.42, EST140535 | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human ABCB7 | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 22 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur