missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 (Biotin), pre-adsorbed, 250 ug
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG2b
- Applications: Flow Cyt, ELISA
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Spezifikation
| Applications | ELISA, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SB77e |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gene | Ighg1 |
| Gene Symbols | Ighg1 |
| Host Species | Rat |
| Purification Method | Affinity purification Protein A |
| Quantity | 250 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?