missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rabbit specific HRP/DAB Detection IHC Kit, 15 mL

Product Code. 32112225 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
15 mL
Unit Size:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32112225 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32112225 Supplier Abcam Supplier No. ab6426115mL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Antibody, suitable for IHC-P, IHC-Fr, with over 200 citations.

  • Applications: IHC-P, IHC-Fr

Specifications

Quantity 15 mL
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.