missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Mouse Survivin Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests

Artikelnummer. 32113282 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
32113282 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32113282 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab24170410x96Tests
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody, suitable for sELISA.

  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse

Spezifikation

Applications Sandwich ELISA
Conjugate Unconjugated
Gene Symbols Birc5
Quantity 10 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Test Specificity This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv sELISA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.