missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Human/Monkey TNF alpha Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Tienda Abcam ProductosDescripción
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey
Especificaciones
Especificaciones
| Applications | Sandwich ELISA |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | TNF |
| Quantity | 10 x 96 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Test Specificity | This product reacts with Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey. |
| Target Species | Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus Monkey |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?