missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18395890 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18395890 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18395890 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2843710.1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCA2 Polyclonal specifically detects ABCA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ABCA2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 2% Sucrose
Gene Alias ABC2ATP-binding cassette, sub-family A, member 2, ATP-binding cassette 2, ATP-binding cassette sub-family A member 2, ATP-binding cassette transporter 2, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.41, KIAA1062, MGC129761
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human ABCA2
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 20
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.