missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AARSD1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Product Code. 18394956 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18394956 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18394956 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300270F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AARSD1 Polyclonal specifically detects AARSD1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AARSD1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias alanyl-tRNA editing protein Aarsd1, alanyl-tRNA synthetase domain containing 1, Alanyl-tRNA synthetase domain-containing protein 1, MGC2744
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant AARSD1 (Q9BTE6-2; Thr176-Glu525).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 80755
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.