missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AADACL4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18668667 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18668667 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18668667 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306223PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

AADACL4 Polyclonal antibody specifically detects AADACL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen AADACL4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate PerCP
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias arylacetamide deacetylase-like 4
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AADACL4 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 343066
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.