missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
a-Amylcinnamaldehyde stabilized with BHT, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Amylcinnamic aldehyde |
| CAS | 122-40-7 |
| Molecular Formula | C14 H18 O |
| Quantity | 100 mL |
| Synonym | Cinnamaldehyde, α-amyl- (4CI), Cinnamaldehyde, α-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)heptanal, 2-Benzylideneheptanal, Amyl cinnamal, Amylcinnamaldehyde, Amylcinnamic acid aldehyde, Amylcinnamic aldehyde, Flomine, Jasminal, Jasminaldehyde, Jasmine aldehyde, NSC 6649, Pentylcinnamaldehyde, α-Amyl-β-phenylacrolein, α-Amylcinnamal, α-Amylcinnamaldehyde, α-Pentylcinnamaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+ |
| SMILES | CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O |
| IUPAC Name | (2E)-2-benzylideneheptanal |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.29 |
| Formula Weight | 202.1358 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?