missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips

Description
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Light beam not deflected by well profile
- Flat Bottom
- Polystyrene
Service Plan
No
Specifications
Specifications
| Format | Strip Plate |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | High Binding |
| Product Type | Strip Plate |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (Metric) Working | 20 to 350 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Microlon 600 |
| Total Volume (Metric) Well | 388 μL |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?