missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Methylacridine, 97%

Artikelnummer. 10174540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10174540 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10174540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276490010
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193.25 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 611-64-3
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 114.0°C to 119.0°C
Color Colorless
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C14H11N
MDL Number MFCD00143523
Quantity 1 g
Synonym acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
InChI Key FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 9-methylacridine
Molecular Weight (g/mol) 193.25
PubChem CID 11913
Formula Weight 193.25
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 9-Methylacridine, 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Methylacridine
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.