missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Chloro Triamcinolone Acetonide 21-Acetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 9-Chloro Triamcinolone Acetonide 21-Acetate |
| CAS | 10392-75-3 |
| Molecular Formula | C26 H33 Cl O7 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (7CI,8CI), 1H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H33ClO7/c1-14(28)32-13-20(31)26-21(33-22(2,3)34-26)11-18-17-7-6-15-10-16(29)8-9-23(15,4)25(17,27)19(30)12-24(18,26)5/h8-10,17-19,21,30H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Cl)[C@@H](O)C[C@]23C |
| IUPAC Name | [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-chloro-11-hydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-16-oxo-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 492.989 |
| Formula Weight | 492.1915 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?