missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9,10-Dichloroanthracene, TRC

Product Code. 30383426
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30383426 10 mg -
30388603 100 mg -
30369873 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30383426 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43594310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 605-48-1
Molecular Formula C14H8Cl2
Molecular Weight (g/mol) 247.12
Synonym 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963, 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963
IUPAC Name 9,10-dichloroanthracene
SMILES Clc1c2ccccc2c(Cl)c3ccccc13

Spécification

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formula Weight 246.0003
Chemical Name or Material 9,10-Dichloroanthracene
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.