missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8141 Mix-D, SPEX CertiPrep™

Product Code. 15265846 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 15265846

missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep 8141D1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Atrazine1912-24-91000μg/mL
Simazine122-34-91000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Spezifikation

Chemical Name or Material 8141 Mix-D
Packaging 2mL amber prescored glass ampule
CAS 1912-24-9, 122-34-9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Methods For US EPA Method 8141
Analyte or Component Names Atrazine,Simazine
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element Atrazine, Simazine
Solvent or Matrix Acetone
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8141 MIX-D
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicity Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H351-Suspected of causing cancer.
Sicherheitshinweis
  • P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : acetone, simazine, atrazine

Product intended for laboratory use only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt