missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15) |
| Formula Weight | 350.9062 |
| Chemical Name or Material | 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?