missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid Hemimagnesium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid Hemimagnesium Salt |
| CAS | 18108-68-4 |
| Molecular Formula | 2[C16 H12 N O3 S] . Mg |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid Magnesium Salt, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid Magnesium Salt, ANS hemi-Mg Salt, Magnesium 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate, Magnesium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C16H13NO3S.Mg/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45 |
| IUPAC Name | magnesium;8-anilinonaphthalene-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 620.978 |
| Formula Weight | 620.093 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?