missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7570 Single-Use Nitrile Gloves, Accelerator Free and Powder-Free

Product Code. 15819552
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Packungsgröße:
Pack of 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15819552

Marke: SHOWA™ 757006XS

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ultimate solution against allergies Type IV: accelerator free! Highly visible and silicon free! High tear resistance!

  • Highly visible green color; increased safety in poor lighting conditions
  • Avoids latex allergies risks type I and type IV
  • Second skin feel, softer texture and easy donning
  • Low-modulus formulation to improve fit and reduce hand fatigue
  • Textured finish on fingertips to enhance grip
  • Without plasticisers, powder-free and silicone-free

Spezifikation

Certifications/Compliance (Europe) EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011
AQL 1.5
Color Hi-vis Green
Disposable Single-use
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Powdered Powder Free
Size X-Small
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 0.10 mm
Finger Style Textured
Model 7570XS
Packaging Type dispenser box
Port Size (Metric) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt