missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ 70-205 Series Yellow Neptune™ Light Weight Gloves
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 pairs
Beschreibung
- High-cut resistance with Kevlar™ Aramid fibers reinforcement
- Neptune coating allows glove fibers to repel liquids
- Reinforced thumb welt increases abrasion resistance
- Ambidextrous
- Washable and reusable
- Knitwrist cuff
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 407:2004 |
| Classification | Standards CATEGORY III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
| Description | Knit construction |
| Coating Material | Neptune |
| Color | Yellow |
| Cut Resistance Rating | Very high cut resistance |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Dupont™ Kevlar™ Aramid Fibers |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur