missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, Mikromol™

Product Code. 30051593
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30051593 25 mg 25mg
17959244 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30051593 Supplier Mikromol Supplier No. MM3583.010025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
CAS 138113-08-3
Analyte or Component Names 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H11 N O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, (7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 1-Cyanomethyl-7-methoxynaphthalene, 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)acetonitrile, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile, 7-Methoxynaphthalene-1-acetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C13H11NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h2-6,9H,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2cccc(CC#N)c2c1
IUPAC Name 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 197.23
Quantity 25 mg
Formula Weight 197.0841 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.