missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Dehydrocholesterol Oleate, TRC

Product Code. 30368059
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30368059 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30368059 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD229475100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 7-Dehydrocholesterol Oleate
CAS 10105-12-1
Molecular Formula C45H76O2
Quantity 100 mg
Synonym Cholesta-5,7-dien-3-ol, (9Z)-9-octadecenoate, (3beta)- (9CI), Cholesta-5,7-dien-3-ol, 9-octadecenoate, [3beta(Z)]-
InChI Formula InChI=1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26-27,35-36,38,40-42H,7-13,16-25,28-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4C3=CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC Name [(3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (Z)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 649.08
Formula Weight 648.5845
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.