missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors

Product Code. 15846632 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Capacity:
0.2/0.4 mL
0.5 mL
1.5/2.0 mL
Unit Size:
Pack of 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity unitSize
15846632 0.5 mL Pack of 6
15836632 0.2/0.4 mL Pack of 6
15856632 1.5/2.0 mL Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15846632 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30130885
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for an array of Frontier™ fixed angle rotors.

  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier
  • Flat-, open-bottom carrier.
  • Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity 0.5 mL
Max. Tube Diameter 8 mm
For Use With (Equipment) Frontier Fixed-Angle Rotors
Description Adapter, D8mm, 0.5ml Tubes x6
No. of Places 1
No. per Pack 6
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.