missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15499858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15499858 5 g 5g
15409868 250 mg 250mg
15489858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15499858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63259.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 62484-16-6
Molecular Formula C9H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.18
MDL Number MFCD00831482
InChI Key OXVPNGBFUAIXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6-methylquinazoline-2,4-diol, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-methyl, 6-methyl-1h-quinazoline-2,4-quinone, 6-methyl-2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-methylquinazoline-2,4-1h,3h-dione, 2,4-dihydroxy-6-methylquinazoline, quinazoline-2,4-dione,6-me, 6-methyl-2,4-1h,3h-quinazolinedione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione,6-methyl
PubChem CID 334024
IUPAC Name 6-methyl-1H-quinazoline-2,4-dione
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)NC(=O)C2=C1

Tekniske data

Color White
Quantity 5 g
Formula Weight 176.17
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 6-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.