missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-2-naphthol, TRC

Product Code. 30332166
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30332166

Brand: Toronto Research Chemicals TRCB68560025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 6-Bromo-2-naphthol
CAS 15231-91-1
Molecular Formula C10H7BrO
Quantity 25 g
Synonym 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-naphthol, 2-Hydroxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 6-Bromo-2-naphthalenol, 6-Bromo-2-naphthalinol, 6-Bromo-2-naphthol, 6-Bromo-beta-naphthol, 6-Bromonaphthol, 6-Hydroxy-2-bromonaphthalene, NSC 17563
InChI Formula InChI=1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H
SMILES Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC Name 6-bromonaphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 223.07
Formula Weight 221.968
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.