missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Amino-3-isopropyl pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, TRC

Product Code. 30319396
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30319396 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30319396 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA29983050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 6-Amino-3-isopropyl pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
CAS 1055299-04-1
Molecular Formula C7H11N3O2
Quantity 50 mg
Synonym Mavacamten Impurity, MYK-2241
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
SMILES O=C1C=C(N)NC(=O)N1C(C)C
IUPAC Name 6-amino-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Molecular Weight (g/mol) 169.18
Formula Weight 169.09
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.