missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(5Z,8Z,11Z,14Z)-Ethyl 16-(3-Ethyloxiran-2-yl)hexadeca-5,8,11,14-tetraenoate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (5Z,8Z,11Z,14Z)-Ethyl 16-(3-Ethyloxiran-2-yl)hexadeca-5,8,11,14-tetraenoate |
| Analyte or Component Names | (5Z,8Z,11Z,14Z)-Ethyl 16-(3-Ethyloxiran-2-yl)hexadeca-5,8,11,14-tetraenoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C22 H34 O3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H34O3/c1-3-20-21(25-20)18-16-14-12-10-8-6-5-7-9-11-13-15-17-19-22(23)24-4-2/h5,7-8,10-11,13-14,16,20-21H,3-4,6,9,12,15,17-19H2,1-2H3/b7-5-,10-8-,13-11-,16-14- |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC1OC1CC |
| IUPAC Name | ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-16-(3-ethyloxiran-2-yl)hexadeca-5,8,11,14-tetraenoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 346.504 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?