missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Codice prodotto. 30411594
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30411594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30411594 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO85686525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material 5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester
CAS 13984-57-1
Molecular Formula C8H14O3
Quantity 25 g
Synonym 4-Acetylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-oxocaproate, Ethyl 5-oxohexanoate
InChI Formula InChI=1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)C
IUPAC Name ethyl 5-oxohexanoate
Molecular Weight (g/mol) 158.19
Formula Weight 158.0943
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.