missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methylcytosine, 97%

Código de producto. 11355827
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11355827 500 mg 500mg
11345827 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11355827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043492.ME
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Formats
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 554-01-8 | C5H7N3O | 125.13 g/mol

5-Methylcytosine is used as a marker to protect DNA from being cut by native methylation-sensitive restriction enzymes. It is also employed in the production of 4-amino-5-hydroxy-5-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-imidazole-1-carbaldehyde.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 554-01-8
Molecular Formula C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.13
MDL Number MFCD00233537
InChI Key LRSASMSXMSNRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylcytosine, cytosine, 5-methyl, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-methyl, 5-methylcytosine van, 5 methylcytosine, 5-methyl-cytosine, unii-6r795cqt4h, 4-amino-5-methyl-2-pyrimidinol, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one, cytosine, 5-methyl-van
PubChem CID 65040
ChEBI CHEBI:27551
IUPAC Name 6-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one
SMILES CC1=C(N)NC(=O)N=C1

Especificaciones

Quantity 500 mg
Merck Index 14,6050
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 125.13
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material 5-Methylcytosine

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.