missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress 5-Methylcytidine
Spezifikation
Spezifikation
| Molecular Weight (g/mol) | 257.24 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purity | 97.0% |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 130 mg/mL (505.36 mM∣Need ultrasonic) |
| For Use With (Application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 2140-61-6 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?