missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy Desloratadine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 5-Hydroxy Desloratadine-d4 |
| Molecular Formula | C19 D4 H15 Cl N2 O |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene-2,2,6,6-d4)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-5-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-14-3-4-15-13(10-14)11-17(23)16-2-1-7-22-19(16)18(15)12-5-8-21-9-6-12/h1-4,7,10,17,21,23H,5-6,8-9,11H2/i8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(=C2c3ccc(Cl)cc3CC(O)c4cccnc24)CC([2H])([2H])N1 |
| IUPAC Name | 13-chloro-2-(2,2,6,6-tetradeuteriopiperidin-4-ylidene)-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3,5,7,12,14-hexaen-9-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.845 |
| Formula Weight | 330.144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?