missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluorouracil-15N2, TRC

Product Code. 30399623
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30399623 10 mg
30406457 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30399623 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF59600610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 68941-95-7
Molecular Formula C4H3F(15N)2O2
Molecular Weight (g/mol) 132.06
Synonym 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-1,3-15N2
IUPAC Name 5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-1,3-15N2
SMILES O=C1C(F)=C[15NH]C(=O)[15NH]1

Spécification

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
Formula Weight 132.01
Chemical Name or Material 5-Fluorouracil-15N2
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.