missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 93°C to 98°C |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 166.61 |
| Percent Purity | ≥97.5% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?